Documentos
GF02895532
Niobium nitride
powder, max. particle size 150 micron, weight 200 g, purity 99%
Sinónimos:
NB546010
About This Item
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Análisis
99%
formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 028-955-32
peso
200 g
tamaño de la part. máx.
150 μm