AB5790
Anti-RBP-Jk Antibody
Chemicon®, from rabbit
Seleccione un Tamaño
383,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
383,00 €
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
mouse, human
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
ChIP: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... RBPJ(3516)
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)