AB5580
Anti-SCN8A Sodium Channel Antibody
Chemicon®, from rabbit
Sinónimos:
Sodium Channel Nav1.6, NaCh6, PN4, CerIII
Seleccione un Tamaño
1110,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
1110,00 €
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
rat, mouse
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SCN8A(6334)
Descripción general
Especificidad
SPECIES REACTIVITIES: It is expected that the antibody will also work on mouse (20/20) and human (19/20) due to sequence homology. Other species have not been tested.
Inmunógeno
Aplicación
Immunohistochemistry on fixed frozen sections.
Immunocytochemistry on rat dorsal root ganglion primary culture (1:100)
Dilutions should be made using a carrier protein such as BSA (1-3%)
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Otras notas
Información legal
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3