AB5358
Anti-Sodium Channel NaB2 Antibody
Chemicon®, from rabbit
Sinónimos:
B2 Subunit of Voltage-Gated Na+ Channel, SCN2B
Seleccione un Tamaño
777,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
777,00 €
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
rat
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SCN2B(6327)
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Neuroscience
Ion Channels & Transporters
Immunohistochemistry on rat brain sections.
Dilutions should be made using a carrier protein such as BSA (1-3%).
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
CONTROL ANTIGEN: Included free of charge with the antibody is 20 μg of control antigen (lyophilized powder). For negative control, preincubate 1 μg of purified peptide with 1 μg of antibody for one hour at room temperature. Optimal concentrations must be determined by the end user.
Otras notas
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3