AB5314
Anti-Carboxypeptidase H Antibody, CT
serum, Chemicon®
Sinónimos:
CPH, Carboxypeptidase E
Seleccione un Tamaño
379,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
379,00 €
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
serum
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
reactividad de especies
mouse, human, rat
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CPE(1363)
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Western blot: 1:500-1:2,000. Carboxypeptidase H precursor migrates at 53 kDa while active enzyme migrates at about 48 kDa.
Immunoprecipitation: 1:250-1:1,000
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Metabolism
Enzymes & Biochemistry
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable