AB3613
Anti-Caspase 12 Antibody, NT
Chemicon®, from rabbit
Sinónimos:
Anti-CASP-12, Anti-CASP12P1
Seleccione un Tamaño
472,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
472,00 €
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
reactividad de especies
human, mouse, rat
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
western blot: suitable
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CASP12(100506742)
mouse ... Casp12(12364)
rat ... Casp12(156117)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Apoptosis & Cancer
Metabolism
Caspases
Enzymes & Biochemistry
Mouse brain tissue lysate can be used as a positive control as well. Caspase 12 is associated with ER membranes and not in cytoplasm or mitochondria. Caspase 12 mediates cytotoxixity induced by amyloid beta.
Immunohistochemistry: 10μg/mL
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable