AB3270
Anti-K+-Cl- Cotransporter 4 Antibody
Chemicon®, from rabbit
Sinónimos:
KCC4
Seleccione un Tamaño
335,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
335,00 €
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
human
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
ELISA: suitable
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SLC12A7(10723)
Especificidad
SPECIES REACTIVITIES: The immunogen sequence is 81% homologous with human KCC4. Reactivity with other species has not been confirmed.
Inmunógeno
Aplicación
Approximate size on reduced westerns is 120-140kDa; membrane preparations and proteinase inhibitors are strongly recommended. See protocol under Technical Service as www.chemicon.com.
ELISA: 1:10,000-1:100,000 using 50-100 ng control peptide per well.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Forma física
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable