AB2988
Anti-LYVE1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
Cell surface retention sequence-binding protein 1, Extracellular link domain-containing protein 1, Hyaluronic acid receptor, cell surface retention sequence binding protein-1, extracellular link domain containing 1, extracellular link domain-containing 1
Seleccione un Tamaño
491,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
491,00 €
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
human
reactividad de especies (predicha por homología)
mouse (based on 100% sequence homology)
técnicas
immunohistochemistry: suitable
isotipo
IgG
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... LYVE1(10894)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Apoptosis & Cancer
Tumor Markers
Calidad
Immunohistochemistry Analysis: 1:1,000 dilution of this antibody detected LYVE1 in ovarian cancer tissue.
Descripción de destino
Ligadura / enlace
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
Ovarian cancer tissue
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable