AB2910
Anti-Mcl-1 Antibody
serum, Chemicon®
Seleccione un Tamaño
459,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
459,00 €
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
serum
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
reactividad de especies
human
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... MCL1(4170)
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Immunoprecipitation. Precipitates a 37-39 kDa protein, which appears as a doublet in some cells.
Immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded tissues)
The following tissues/cells can serve as positive controls: tonsil, tonsillar B cells, B-cell lines Reh, Daudi, and Karpas 422.
Optimal working dilutions for AB2910 must be determined by end user.
Apoptosis & Cancer
BCL2 & Inhibition
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Opcional
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1