AB1967
Anti-Integrin αIIb Antibody, cytoplasmic domain
serum, Chemicon®
Sinónimos:
Glycoprotein IIb, CD41 Antigen
Seleccione un Tamaño
390,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
390,00 €
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
serum
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
reactividad de especies
human
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
ELISA: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ITGA2B(3674)
Especificidad
Inmunógeno
conjugated to KLH. (a.a. 1020-1039, KVGFFKRNRPPLEEDDEEGE)
Aplicación
ELISA: Direct 1:500 with 5% milk in PBS or TBS at pH 7.4
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Cell Structure
Integrins
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
repeated freeze/thaw cycles.
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable