AB1526P
Anti-Nerve Growth Factor-β Antibody, pain
Chemicon®, from rabbit
Sinónimos:
NGFbeta
Seleccione un Tamaño
373,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
373,00 €
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
chicken, human, mouse, rat
no debe reaccionar con
bovine
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... NGF(4803)
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Immunoblotting: 1-2 μg/mL
Bioassays (Inhibition of biological activity in vitro): 1-2 μg/mL
in vivo animal studies: use neat
ELISA: 1-2 μg/mL
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
BIOLOGICAL ACTIVITY:
This antibody completely inhibits neuron survival and the outgrowth actions of mouse NGF in chicken dorsal root ganglion in vitro.
Neuroscience
Neurochemistry & Neurotrophins
Ligadura / enlace
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable