Documentos clave
AB15169
Sigma-Aldrich
Anti-Plasticity related gene 1 (PRG-1) Antibody
Chemicon®, from rabbit
Sinónimos:
PRG-1
Seleccione un Tamaño
100 μG
326,00 €
326,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
326,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
326,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
mouse
reactividad de especies (predicha por homología)
human (immunogen homology), rat (immunogen homology)
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... LPPR4(9890)
Especificidad
Other species have not been tested.
Plasticity related gene 1 (PRG-1). By Western blot the antibody recognizes a band at ~83 kDa in mouse testes extract.
Inmunógeno
Synthetic peptide from human/rat/mouse PRG-1.
Aplicación
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Growth Cones & Axon Guidance
Neuroregenerative Medicine
This Anti-Plasticity related gene 1 (PRG-1) Antibody is validated for use in WB for the detection of Plasticity related gene 1 (PRG-1).
Forma física
ImmunoAffinity Purified
Liquid in PBS containing 0.1% sodium azide.
Almacenamiento y estabilidad
Maintain at 2-8°C in undiluted aliquots for up to 6 months after date of receipt.
Información legal
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Cláusula de descargo de responsabilidad
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable