AB15138
Anti-Nogo Receptor Antibody
from rabbit
Sinónimos:
Reticulon-4 receptor, Nogo receptor, NgR, Nogo-66 receptor, Nogor, Rtn4r
Seleccione un Tamaño
383,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
383,00 €
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
reactividad de especies
mouse, human, rat
técnicas
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
mouse ... Rtn4R(65079)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Immunohistochemistry: Working dilutions of 1:50-1:500 in rat brain and spinal cord (paraffin embedded)
Neuroscience
Growth Cones & Axon Guidance
Calidad
Lot Specific Tested Application 1: Western Blot
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
Mouse cerebellum lysate
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable