AB15067-I
Anti-EMX1 Antibody
Seleccione un Tamaño
391,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
391,00 €
Productos recomendados
forma del anticuerpo
affinity purified immunoglobulin
Nivel de calidad
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
rat, rabbit, human
concentración
(Please refer to lot specific datasheet.)
técnicas
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Nº de acceso UniProt
Descripción general
Especificidad
Aplicación
Calidad
Western Blotting Analysis: 2.0 µg/mL of this antibody detected EMX1 in 10 µg of human fetal brain tissue lysate.
Propiedades físicas
Forma física
Almacenamiento y estabilidad