AABP02500
Membrana de filtración MF-Millipore, tamaño de poro 0,8 μm
MF-Millipore™, filter diam. 25 mm, hydrophilic, black
Sinónimos:
MF-Millipore™ Membrane Filter, 0.8 µm pore size
Seleccione un Tamaño
201,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
201,00 €
Productos recomendados
Materiales
black filter
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
Nivel de calidad
descripción
25 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, black, 100 discs
esterilidad
non-sterile
Características
hydrophilic
fabricante / nombre comercial
MF-Millipore™
Millipore
sustainability
Greener Alternative Product
Parámetros
16 L/min-cm2 air flow rate
190 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
Diámetro
25 mm
diám. del filtro
25 mm
grosor
150 μm
extraíbles gravimétricos
4%
color
black
Matriz
MF-Millipore™
tamaño de poro
0.8 μm pore size
82 % porosity
punto de burbuja
≥1.0 bar, air with water at 23 °C
categoría alternativa más sostenible
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
Aplicación
Características y beneficios
- Applicable for biological and environmental monitoring.
- Compatible with ethylene oxide, gamma irradiation, and autoclave sterilization methods.
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)