Documentos clave
9Q071W
Sigma-Aldrich
Anti-S. Paratyphi Antibody, clone 1
Seleccione un Tamaño
MABX8741-10KC
7480,00 €
7480,00 €
Fecha estimada de envío11 de marzo de 2025Detalles
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
MABX8741-10KC
7480,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
7480,00 €
Fecha estimada de envío11 de marzo de 2025Detalles
Solicitar un pedido a granel
forma del anticuerpo
affinity purified immunoglobulin
clon
clone 1
monoclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
mouse, all
concentración
(Please refer to lot specific datasheet.)
técnicas
ELISA: suitable
immunodiffusion: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG3
Descripción general
S. paratyphi lysate
Especificidad
Specific for S. paratyphi
Aplicación
Recommended pair for double antibody immunoassay: Coating: MABX8742; Labeling: MABX8741
Forma física
10 mM Tris-HCl, pH 8.0, 0.05% NaN3
Almacenamiento y estabilidad
2-8°C. For long-term storage, freeze at -20°C.
Cláusula de descargo de responsabilidad
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable