Documentos clave
96161000
Millipore
Vantage L Laboratory Column VL 16 x 1000
About This Item
Código UNSPSC:
23151816
eCl@ss:
32011301
Parámetros
2-40 °C temp. range
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi)
7 bar max. differential pressure (100 psid)
técnicas
protein purification: suitable
Longitud
1 m (3.3 ft)
área
2 cm2 , cross-sectional
cama Al
750-1000 mm
lecho volumen
0.150-0.200 L
Diámetro
1.6 cm (0.6 in.)