Documentos clave
96100047-M
Millipore
Vantage L Tube Kit 250 mm
Seleccione un Tamaño
1 EACH
302,00 €
302,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EACH
302,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
23151816
eCl@ss:
32011301
302,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
fabricante / nombre comercial
Vantage
técnicas
protein purification: suitable
Longitud
24.9 cm (9.8 in.)
Diámetro
2.2 cm (0.9 in.)