Documentos
96100044
Millipore
Vantage L Tube Kit 250 mm
About This Item
Código UNSPSC:
23151816
eCl@ss:
32011301
fabricante / nombre comercial
Vantage
técnicas
protein purification: suitable
Longitud
24.9 cm (9.8 in.)
Diámetro
1.6 cm (0.6 in.)