Documentos clave
96100031-M
Millipore
Vantage L Adjuster Tube Kit
Seleccione un Tamaño
1 PKG
66,00 €
66,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 PKG
66,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
23151816
eCl@ss:
32011301
66,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
glass filled polypropylene surface (exterior)
Nivel de calidad
fabricante / nombre comercial
Vantage
técnicas
protein purification: suitable
Diámetro
3.2 cm (1.3 in.)