Documentos clave
96100025
Millipore
Vantage L Adjuster Cartridge Housing Kit
Seleccione un Tamaño
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
About This Item
Código UNSPSC:
23151816
eCl@ss:
32011301
Materiales
glass filled polypropylene surface (exterior)
Nivel de calidad
fabricante / nombre comercial
Vantage
técnicas
protein purification: suitable
Diámetro
2.2 cm (0.9 in.)