Documentos clave
901748
Supelco
Dip tube
for use with 10 L stainless steel barrels
Sinónimos:
Dip tube 10 l barrel for threaded adapter
Seleccione un Tamaño
1 UNIT
126,00 €
126,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 UNIT
126,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121516
NACRES:
NB.51
126,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
compatibilidad
for use with 10 L stainless steel barrels
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
no temp limit
Categorías relacionadas
Descripción general
To customize the withdrawal systems for every requirement, we provide customers with the appropriate dip tubes for each package size suitable for the various withdrawal systems. Dip tube for withdrawal system 1.06710.0001