Documentos clave
8750-OP
Millipore
TAE Buffer
OmniPur® Grade, 25X, Premixed Powder
Seleccione un Tamaño
1 PKG
133,00 €
133,00 €
Fecha estimada de envío24 de marzo de 2025Detalles
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 PKG
133,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41105319
NACRES:
NA.28
133,00 €
Fecha estimada de envío24 de marzo de 2025Detalles
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Formulario
fine powder
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
color
white
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
Each pouch makes 1L of 25X TAE Buffer(1X = 0.04M TRIS, 0.04M Acetate, 0.001M EDTA). Molecular Biology grade.
Specifications:
DNase: None detected
pH at 25°C: 8.2-8.4
Protease: None detected
RNase: None detected
Solubility (10%, water): To pass test
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3