Documentos clave
8.56112
Sigma-Aldrich
Fmoc-Leu-Wang resin LL (100-200 mesh)
Novabiochem®
Seleccione un Tamaño
1 G
48,80 €
5 G
120,00 €
48,80 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
48,80 €
5 G
120,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.22
48,80 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Línea del producto
Novabiochem®
Formulario
beads
idoneidad de la reacción
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
fabricante / nombre comercial
Novabiochem®
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temp. de almacenamiento
2-30°C
Descripción general
Pre-loaded resin for synthesis of peptide acids containing a C-terminal leucine amino-acid residue by Fmoc SPPS. Prepared from a low load Wang resin, to help facilitate the synthesis of longer peptides.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Ligadura / enlace
Replaces: 04-12-2082
Nota de análisis
Colour (visual): white to yellow to beige
Appearance of substance (visual): beads
Loading (Photometric determination of the Fmoc-chromophore liberated upon treatment with DBU/DMF): 0.20 - 0.40 mmol/g
Enantiomeric purity: lot specific result
Swelling Volume (in DMF): lot specific result
Identity (of the substitution): passes test
Teh polymer matrix is copoly (styrene-1 % DVB), 100 -200 mesh.
Información legal
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable