Documentos
8.56077
Sigma-Aldrich
H-Leu-Sulfamylbutyryl NovaSyn® TG resin
Novabiochem®
About This Item
Código UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Línea del producto
NovaSyn® TG
Novabiochem®
formulario
solid
idoneidad de la reacción
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
fabricante / nombre comercial
Novabiochem®
aplicaciones
peptide synthesis
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Pre-loaded safety-catch resin for synthesis of C-terminally modified leucine peptides by Fmoc SPPS. Linker is activated to cleavage by nucleophiles by methylation using TMS-diazomethane.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Ligadura / enlace
Replaces: 04-12-3728
Información legal
NOVASYN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable