8.55094
Trichloroacetimidate Wang resin
Novabiochem®
Sinónimos:
Trichloroacetimidate Wang resin
Seleccione un Tamaño
574,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
574,00 €
Productos recomendados
Nivel de calidad
Línea del producto
Novabiochem®
Formulario
beads
idoneidad de la reacción
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
fabricante / nombre comercial
Novabiochem®
aplicaciones
peptide synthesis
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
ClC(Cl)(Cl)C(=N)OCc1ccc(cc1)OC
InChI
1S/C10H10Cl3NO2/c1-15-8-4-2-7(3-5-8)6-16-9(14)10(11,12)13/h2-5,14H,6H2,1H3
Clave InChI
TYHGKLBJBHACOI-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Associated Protocols and Technical Articles
Protocols for Loading of Peptide Synthesis Resins
Literature references
[1] S. Hanessian & X. Fang (1998) Tetrahedron Lett., 39, 733.
[2] A. Bianco, et al. (2000) J. Comb. Chem., 2, 681.
[3] A. Kamal, et al. (2002) Tetrahedron Lett., 43, 2103.
[4] C. W. Phoon, et al. (1998) Tetrahedron Lett., 39, 7959.
[5] A. Kamal, et al. (2001) Tetrahedron Lett., 42, 6969.
Ligadura / enlace
Nota de análisis
Appearance of substance (visual): beads
Loading (determined by elemental analysis after derivatization with thioacetic acid): 0.60 - 1.20 mmol/g
Swelling Volume (in DMF): lot specific result
The polymer matrix is copoly (styrene-1% DVB), 100 - 200 mesh
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable