Documentos clave
8.55073
Sigma-Aldrich
NovaSyn TG amino resin HL
Novabiochem®
Sinónimos:
NovaSyn TG amino resin HL
Seleccione un Tamaño
1 G
74,20 €
5 G
303,00 €
74,20 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
74,20 €
5 G
303,00 €
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.22
74,20 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Línea del producto
NovaSyn® TG
Novabiochem®
Formulario
beads
idoneidad de la reacción
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
fabricante / nombre comercial
Novabiochem®
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
amine
temp. de almacenamiento
2-30°C
Descripción general
High load version of NovaSyn TG amino resin.
Associated Protocols and Technical Articles
Protocols for Loading of Peptide Synthesis Resins
Ligadura / enlace
Replaces: 01-64-0144
Nota de análisis
Color (visual): white to yellow to beige
Appearance of substance (visual): beads
Loading (determined from the substitution of the Fmoc-Leu loaded resin): 0.30 - 0.60 mmol/g
Swelling Volume (in CH₂Cl₂): lot specific result
This resin is a composite of low-crossed linked polystyrene and 3000 - 4000 M.W. polyethyleneglycol, which has been terminally amino functionalised. 110 µm beads.
Información legal
NOVASYN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Artículos
Novabiochem® offers polymer supports for solid phase peptide synthesis, suitable for various peptide lengths and sequences.