8.53086
Boc-D-Trp-OH
Novabiochem®
Sinónimos:
Boc-D-Trp-OH, N-α-t.-Boc-D-tryptophan
Seleccione un Tamaño
115,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
115,00 €
Productos recomendados
Nivel de calidad
Línea del producto
Novabiochem®
Ensayo
≥98% (TLC)
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
fabricante / nombre comercial
Novabiochem®
aplicaciones
peptide synthesis
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[nH]1c2c(c(c1)C[C@@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)[O-])cccc2
InChI
1S/C16H20N2O4/c1-16(2,3)22-15(21)18-13(14(19)20)8-10-9-17-12-7-5-4-6-11(10)12/h4-7,9,13,17H,8H2,1-3H3,(H,18,21)(H,19,20)/p-1/t13-/m1/s1
Clave InChI
NFVNYBJCJGKVQK-CYBMUJFWSA-M
Descripción general
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
Ligadura / enlace
Nota de análisis
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=2 in AcOH): 18.0 - 22.0 °
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable