8.53039
Boc-Asn-OH
Novabiochem®
Sinónimos:
Boc-Asn-OH, N-α-t.-Boc-L-asparagine
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Línea del producto
Novabiochem®
Análisis
≥98% (TLC)
formulario
powder
idoneidad de la reacción
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
fabricante / nombre comercial
Novabiochem®
bp
482 °C/1013 hPa
mp
170-175 °C
temperatura de transición
flash point 245 °C
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
amide
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C9H16N2O5/c1-9(2,3)16-8(15)11-5(7(13)14)4-6(10)12/h5H,4H2,1-3H3,(H2,10,12)(H,11,15)(H,13,14)/t5-/m0/s1
Clave InChI
FYYSQDHBALBGHX-YFKPBYRVSA-N
Descripción general
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
Ligadura / enlace
Nota de análisis
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in DMF): -8.0 - -6.0 °
Purity (TLC(0110)): ≥ 98 %
Purity (TLC(CMA1)): ≥ 98 %
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable