Documentos clave
8.53037
Sigma-Aldrich
Boc-D-Arg(Tos)-OH
Novabiochem®
Sinónimos:
Boc-D-Arg(Tos)-OH, N-α-t.-Boc-N G-tosyl-D-arginine
Seleccione un Tamaño
5 G
35,50 €
25 G
122,00 €
35,50 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
35,50 €
25 G
122,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H28N4O6S
Número de CAS:
Peso molecular:
428.50
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.22
35,50 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Línea del producto
Novabiochem®
Ensayo
≥98% (TLC)
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
fabricante / nombre comercial
Novabiochem®
aplicaciones
peptide synthesis
temp. de almacenamiento
15-25°C
cadena SMILES
[S](=O)(=O)(\N=C(\NCCC[C@@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)O)/N)c1ccc(cc1)C
InChI
1S/C18H28N4O6S/c1-12-7-9-13(10-8-12)29(26,27)22-16(19)20-11-5-6-14(15(23)24)21-17(25)28-18(2,3)4/h7-10,14H,5-6,11H2,1-4H3,(H,21,25)(H,23,24)(H3,19,20,22)/t14-/m1/s1
Clave InChI
WBIIPXYJAMICNU-CQSZACIVSA-N
Descripción general
Building block for introduction of D-arginine amino-acid residues by Boc SPPS.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
Ligadura / enlace
Replaces: 04-13-0044
Nota de análisis
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in pyridine): +9.5 - +12.5 °
Purity (TLC(011C)): ≥ 98 %
Purity (TLC(CMA1)): ≥ 98 %
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Información legal
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable