Saltar a
8.53035
Boc-Met(O)-OH
Novabiochem®
Sinónimos:
Boc-Met(O)-OH, N-α-t.-Boc-L-methionine-DL-sulfoxide
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
1 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
23,00 €
25 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
206,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H19NO5S
Número CAS:
Peso molecular:
265.33
MDL number:
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.22
23,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
​
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
product line
Novabiochem®
assay
≥98% (TLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[S](=O)(CC[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)O)C
InChI
1S/C10H19NO5S/c1-10(2,3)16-9(14)11-7(8(12)13)5-6-17(4)15/h7H,5-6H2,1-4H3,(H,11,14)(H,12,13)/t7-,17?/m0/s1
InChI key
FVSDTYGQCVACMH-ISJKBYAMSA-N
General description
Standard building block for introduction of methionine amino-acid residues by Boc SPPS.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
Analysis Note
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in methanol): +6.5 - +9.5 °
Purity (TLC(0110)): ≥ 98 %
Purity (TLC(CMA1)): ≥ 98 %
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Other Notes
Replaces: 04-12-0167
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)