Saltar a
8.53029
Boc-Glu(OcHx)-OH
Novabiochem®
Sinónimos:
Boc-Glu(OcHx)-OH, N-α-t.-Boc-L-glutamic acid γ-cyclohexyl ester
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
25 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
151,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
3480,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H27NO6
Número CAS:
Peso molecular:
329.39
MDL number:
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.22
151,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
​
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
product line
Novabiochem®
assay
≥98% (TLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
mp
54-57 °C
application(s)
peptide synthesis
functional group
carboxylic acid
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N([C@@H](CCC(=O)OC1CCCCC1)C(=O)O)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C16H27NO6/c1-16(2,3)23-15(21)17-12(14(19)20)9-10-13(18)22-11-7-5-4-6-8-11/h11-12H,4-10H2,1-3H3,(H,17,21)(H,19,20)/t12-/m0/s1
InChI key
FDNMLANBNJDIRG-LBPRGKRZSA-N
General description
Standard building block for introduction of glutamic acid in Boc SPPS. This side-chain protecting group for glutamic acid is used to minimize side reactions during acidic and basic treatments [1].
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
Literature references
[1] J. P. Tam, et al. (1979) Tetrahedron Lett., 42, 4033.
Analysis Note
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in methanol): -9.0 - -7.0 °
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Purity (DC (0157)): ≥ 98 %
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Other Notes
Replaces: 04-12-0121
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)