8.52413
Fmoc-Cys(methylcarboxamide)-OH
for peptide synthesis, Novabiochem®
Sinónimos:
Fmoc-Cys(methylcarboxamide)-OH, N-α-Fmoc-S-methylcarboxamide-L-cysteine
Seleccione un Tamaño
151,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
151,00 €
Nombre del producto
Fmoc-Cys(methylcarboxamide)-OH, Novabiochem®
Nivel de calidad
Línea del producto
Novabiochem®
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
fabricante / nombre comercial
Novabiochem®
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
thiol
temp. de almacenamiento
15-25°C
Categorías relacionadas
Descripción general
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Fmoc SPPS of Cysteine-Containing Peptides
Aplicación
Nota de análisis
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.0 % (a/a)
Purity (HPLC): ≥ 98.0 % (a/a)
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Ethyl acetate (HS-GC): ≤ 0.5 %
Acetate (IC): ≤ 0.1 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable