8.52348
Fmoc-N-Me-Cys(Trt)-OH
Novabiochem®
Sinónimos:
Fmoc-N-Me-Cys(Trt)-OH, N-α-Fmoc-N-α-methyl-S-trityl-L-cysteine
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Línea del producto
Novabiochem®
Análisis
≥95% (TLC)
≥97.0% (HPLC)
formulario
powder
idoneidad de la reacción
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
fabricante / nombre comercial
Novabiochem®
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
thiol
temp. de almacenamiento
15-25°C
InChI
1S/C38H33NO4S/c1-39(37(42)43-25-34-32-23-13-11-21-30(32)31-22-12-14-24-33(31)34)35(36(40)41)26-44-38(27-15-5-2-6-16-27,28-17-7-3-8-18-28)29-19-9-4-10-20-29/h2-24,34-35H,25-26H2,1H3,(H,40,41)/t35-/m0/s1
Clave InChI
RAKOPMQMPUNRGI-DHUJRADRSA-N
Descripción general
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Fmoc SPPS of Cysteine-Containing Peptides
Nota de análisis
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.5 % (a/a)
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Artículos
Unnatural amino acids, the non-proteinogenic amino acids that either occur naturally or are chemically synthesized, are becoming more and more important as tools for modern drug discovery research.