Key Documents
8.52220
Sigma-Aldrich
Fmoc-Asp-OBzl
Novabiochem®
Sinónimos:
Fmoc-Asp-OBzl, N-α-Fmoc-L-aspartic acid α-benzyl ester
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C26H23NO6
Número de CAS:
Peso molecular:
445.46
Código UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Línea del producto
Novabiochem®
Análisis
≥90.0% (acidimetric)
≥98% (TLC)
≥98.0% (HPLC)
formulario
powder
idoneidad de la reacción
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
fabricante / nombre comercial
Novabiochem®
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
carboxylic acid
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C26H23NO6/c28-24(29)14-23(25(30)32-15-17-8-2-1-3-9-17)27-26(31)33-16-22-20-12-6-4-10-18(20)19-11-5-7-13-21(19)22/h1-13,22-23H,14-16H2,(H,27,31)(H,28,29)/t23-/m0/s1
Clave InChI
CBZSVHFNEMONDZ-QHCPKHFHSA-N
Descripción general
Building block for introduction of aspartic acid bearing TFA-labile benzyl ester protection. Benzyl group is removed by hydrogenation over Pd/C or with strong acids such as TFMSA.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Ligadura / enlace
Replaces: 04-12-1272
Nota de análisis
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.0 % (a/a)
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 90.0 %
Water (K. F.): ≤ 1.0 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Información legal
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable