8.52131
Fmoc-Trp(Boc)-OPfp
Novabiochem®
Sinónimos:
Fmoc-Trp(Boc)-OPfp, N-α-Fmoc-N-in-t.-Boc-L-tryptophan pentafluorophenyl ester
Seleccione un Tamaño
424,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
424,00 €
Productos recomendados
Nivel de calidad
Línea del producto
Novabiochem®
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
fabricante / nombre comercial
Novabiochem®
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
Boc
Fmoc
temp. de almacenamiento
15-25°C
cadena SMILES
Fc1c(c(c(c(c1F)F)OC(=O)[C@@H](NC(=O)OCC4c5c(cccc5)c6c4cccc6)Cc2c3c([n](c2)C(=O)OC(C)(C)C)cccc3)F)F
InChI
1S/C37H29F5N2O6/c1-37(2,3)50-36(47)44-17-19(20-10-8-9-15-27(20)44)16-26(34(45)49-33-31(41)29(39)28(38)30(40)32(33)42)43-35(46)48-18-25-23-13-6-4-11-21(23)22-12-5-7-14-24(22)25/h4-15,17,25-26H,16,18H2,1-3H3,(H,43,46)/t26-/m0/s1
Clave InChI
IDYZGIYCOLJXRE-SANMLTNESA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Ligadura / enlace
Nota de análisis
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in chloroform): -19.0 - -16.0 °
Purity (TLC (0004)): <5% DCU
Assay (HPLC, area%): ≥ 95.0% (a/a)
Solubility (0.5 mmole in 3 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable