Documentos clave
8.52122
Sigma-Aldrich
Fmoc-Asp(OAll)-OH
≥98.0% (acidimetric), for peptide synthesis, Novabiochem®
Sinónimos:
Fmoc-Asp(OAll)-OH
Seleccione un Tamaño
5 G
110,00 €
25 G
424,00 €
8521220100
1290,00 €
110,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
110,00 €
25 G
424,00 €
8521220100
1290,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H21NO6
Número de CAS:
Peso molecular:
395.41
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.22
110,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nombre del producto
Fmoc-Asp(OAll)-OH, Novabiochem®
Nivel de calidad
Línea del producto
Novabiochem®
Ensayo
≥98% (TLC)
≥98.0% (HPLC)
≥98.0% (acidimetric)
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
fabricante / nombre comercial
Novabiochem®
mp
111-114 °C
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
carboxylic acid
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
N([C@@H](CC(=O)OCC=C)C(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C22H21NO6/c1-2-11-28-20(24)12-19(21(25)26)23-22(27)29-13-18-16-9-5-3-7-14(16)15-8-4-6-10-17(15)18/h2-10,18-19H,1,11-13H2,(H,23,27)(H,25,26)/t19-/m0/s1
Clave InChI
FBNFRRNBFASDKS-IBGZPJMESA-N
Descripción general
Orthogonally-protected building block for the synthesis of peptides modified at the Asp side chain by Fmoc SPPS. See entry for 852072 for more details.04-12-1303
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Guide to Selection of Orthogonally -Protected Building Blocks for Fmoc SPPS
Ligadura / enlace
Replaces: 04-12-1303
Nota de análisis
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in DMF): -30.0 - -25.0 °
Purity (TLC(157A)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Water (K. F.): ≤ 1.0 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Información legal
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Artículos
Novabiochem® offers orthogonally protected amino acids for peptide synthesis, including cyclic and branched peptides.