Documentos clave
8.52118
Sigma-Aldrich
Fmoc-Asp(EDANS)-OH
Novabiochem®
Sinónimos:
Fmoc-Asp(EDANS)-OH
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C31H29N3O8S
Número de CAS:
Peso molecular:
603.64
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
Nivel de calidad
Línea del producto
Novabiochem®
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
≥98% (TLC)
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
fabricante / nombre comercial
Novabiochem®
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temp. de almacenamiento
15-25°C
cadena SMILES
[S](=O)(=O)(O)c1c2c(c(ccc2)NCCNC(=O)C[C@H](NC(=O)OCC3c4c(cccc4)c5c3cccc5)C(=O)O)ccc1
InChI
1S/C31H29N3O8S/c35-29(33-16-15-32-26-13-5-12-24-23(26)11-6-14-28(24)43(39,40)41)17-27(30(36)37)34-31(38)42-18-25-21-9-3-1-7-19(21)20-8-2-4-10-22(20)25/h1-14,25,27,32H,15-18H2,(H,33,35)(H,34,38)(H,36,37)(H,39,40,41)/t27-/m0/s1
Clave InChI
ZHXKVZRMHMFRBQ-MHZLTWQESA-N
Descripción general
Fluorescence-labeled amino acid for preparing fluorescence-quenched peptide substrates by Fmoc SPPS [1]. Most frequently used in conjunction with Dabcyl quenching group.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Chromogenic Labeling of Synthetic Peptides
Literature references
[1] L. L. Maggiora, et al. (1992) J. Med. Chem., 35, 3727.
Ligadura / enlace
Replaces: 04-12-1288
Nota de análisis
Color (visual): grey
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.5 % (a/a)
Purity (TLC(CMA1)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Información legal
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable