8.52093
Fmoc-DOPA(acetonide)-OH
Novabiochem®
Sinónimos:
Fmoc-DOPA(acetonide)-OH
Seleccione un Tamaño
824,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
824,00 €
Productos recomendados
Nivel de calidad
Línea del producto
Novabiochem®
Ensayo
≥97.0% (HPLC)
≥98% (TLC)
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
fabricante / nombre comercial
Novabiochem®
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
hydroxyl
temp. de almacenamiento
15-25°C
cadena SMILES
N([C@@H](Cc4cc5c(cc4)OC(O5)(C)C)C(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C27H25NO6/c1-27(2)33-23-12-11-16(14-24(23)34-27)13-22(25(29)30)28-26(31)32-15-21-19-9-5-3-7-17(19)18-8-4-6-10-20(18)21/h3-12,14,21-22H,13,15H2,1-2H3,(H,28,31)(H,29,30)/t22-/m0/s1
Clave InChI
SHZLOTJPHMTVDI-QFIPXVFZSA-N
Descripción general
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Ligadura / enlace
Nota de análisis
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.0 % (a/a)
Purity (TLC(157A)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Artículos
Unnatural amino acids, the non-proteinogenic amino acids that either occur naturally or are chemically synthesized, are becoming more and more important as tools for modern drug discovery research.