Documentos clave
8.51028
Sigma-Aldrich
Bis-Boc-amino-oxyacetic acid
Novabiochem®
Sinónimos:
Bis-Boc-amino-oxyacetic acid, Boc 2-Aoa-OH
Seleccione un Tamaño
1 G
149,00 €
5 G
583,00 €
149,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
149,00 €
5 G
583,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H21NO7 · xH2O
Peso molecular:
291.30 (anhydrous basis)
Código UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.22
149,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Línea del producto
Novabiochem®
Ensayo
≥97% (TLC)
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reagent type: ligand
fabricante / nombre comercial
Novabiochem®
aplicaciones
peptide synthesis
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
This reagent can be used to introduce a hydroxylamine functionality to N-terminal or side-chain amino groups. Hydroxylamine-labeled peptides prepared in this manner can be ligated in aqueous solution at pH 3.5 to aldehyde-containing peptides via oxime formation. This bis-protected derivative eliminates oligomer formation which can occur with mono-protected hydroxylamine reagents as a result of double acylation. Coupling of this derivative should be done using an OSu ester.
Literature references
[1] J. C. Spetzler & T. Hoeg-Jensen (2001) J. Peptide Sci., 7, 537.
Ligadura / enlace
Replaces: 01-63-0129
Nota de análisis
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Purity (TLC(CMA2)): ≥ 97 %
Water (K. F.): 3.0 - 8.0 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Información legal
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3