8.45097
N-Dodecane
Msynth™plus
Sinónimos:
N-Dodecane
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
0.4 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥99% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
200 °C
lim. expl.
0.6 % (v/v)
Viscosidad cinemática
<7 cSt(40 °C)
bp
216.3 °C/1013 hPa
mp
-9.6 °C
temperatura de transición
flash point 85.5 °C
densidad
0.75 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C12H26/c1-3-5-7-9-11-12-10-8-6-4-2/h3-12H2,1-2H3
Clave InChI
SNRUBQQJIBEYMU-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Appearance of substance (visual): liquid
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.748 - 0.749
Identity (IR): passes test
1,1-Dichloroethene (HS-GC): lot specific result
1,1,1-Trichloroethane (HS-GC): lot specific result
Benzene (HS-GC): lot specific result
Carbon tetrachloride (HS-GC): lot specific result
1,2-Dichloroethane (HS-GC): lot specific result
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Asp. Tox. 1
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°C)
70 °C - Pensky-Martens closed cup