8.45061
Triethylamine
Sinónimos:
Triethylamine, N,N-Diethylethanamine, TEA
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
72 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Análisis
≥99.5% (GC)
formulario
liquid
temp. de autoignición
215 °C
potencia
730 mg/kg LD50, oral (Rat)
lim. expl.
1.2-9.3 % (v/v)
pH
12.7 (15 °C, 100 g/L in H2O, IUCLID)
bp
90 °C/1013 hPa
mp
-115 °C
temperatura de transición
flash point -11 °C
densidad
0.73 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C6H15N/c1-4-7(5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3
Clave InChI
ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Colour number: ≤ 20
Assay (GC, area%): ≥ 99.5 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.726 - 0.728
Water (K. F.): ≤ 0.20 %
Identity (IR): passes test