Documentos clave
8.45024
Sigma-Aldrich
Benzyl chloride
Sinónimos:
Benzyl chloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H7Cl
Número de CAS:
Peso molecular:
126.58
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
presión de vapor
1.2 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0% (GC)
temp. de autoignición
585 °C
potencia
440 mg/kg LD50, oral (Rat)
lim. expl.
1.1-14 % (v/v)
bp
179.3 °C/1013 hPa
mp
-39 °C
temperatura de transición
flash point 67 °C
densidad
1.10 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C7H7Cl/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
Clave InChI
KCXMKQUNVWSEMD-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Colour (visual): colourless
Appearance of substance (visual): clear
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.099 - 1.100
Identity (IR): passes test