Documentos clave
8.45019
Sigma-Aldrich
Aluminium chloride
(anhydrous, powder, ground) Msynthplus
Sinónimos:
Aluminium chloride, Hydrochloric acid aluminium salt anhydrous
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
AlCl3
Número de CAS:
Peso molecular:
133.34
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número índice de la CE:
231-208-1
grado
reagent grade
presión de vapor
1 hPa ( 20 °C)
Formulario
powder
potencia
3450 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
2.4 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
180-181 °C (sublimed)
solubilidad
450 g/L (decomposition)
densidad
1.31 g/cm3 at 200 °C (liquid)
densidad aparente
1200 kg/m3
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/Al.3ClH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
Clave InChI
VSCWAEJMTAWNJL-UHFFFAOYSA-K
Nota de análisis
Colour (visual): off white
Assay (complexometric): ≥ 98.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
Pb (Lead): lot specific result
The analysis of residual solvents is not possible due to the physicochemical properties of the material.
Información legal
MSYNTH is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 2
1 of 2