Documentos clave
8.43950
Sigma-Aldrich
Tetrahydropyran
for synthesis
Sinónimos:
Tetrahydropyran
Seleccione un Tamaño
250 ML
78,90 €
1 L
281,00 €
78,90 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 ML
78,90 €
1 L
281,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H10O
Número de CAS:
Peso molecular:
86.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
Número índice de la CE:
205-552-8
NACRES:
NA.22
78,90 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0% (GC)
Formulario
liquid
bp
88 °C/1013 hPa
mp
-49.2 °C
temperatura de transición
flash point -16 °C
densidad
0.88 g/cm3 at 25 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
O1CCCCC1
InChI
1S/C5H10O/c1-2-4-6-5-3-1/h1-5H2
Clave InChI
DHXVGJBLRPWPCS-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.882 - 0.885
Water (K. F.): ≤ 0.50 %
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 2
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
3.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-16 °C - closed cup