Key Documents
8.43805
Sigma-Aldrich
Triisooctylamine
for synthesis
Sinónimos:
Triisooctylamine
About This Item
Fórmula lineal:
(C8H17)3N
Número de CAS:
Peso molecular:
353.67
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
Número índice de la CE:
247-092-0
Análisis
≥95.0% (acidimetric)
formulario
liquid
bp
>204 °C
temperatura de transición
flash point 110 °C (DIN 51758)
densidad
0.800 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C24H51N/c1-22(2)16-10-7-13-19-25(20-14-8-11-17-23(3)4)21-15-9-12-18-24(5)6/h22-24H,7-21H2,1-6H3
Clave InChI
YKGBNAGNNUEZQC-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (acidimetric): ≥ 95.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.814 - 0.818
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2