Documentos clave
8.42116
Sigma-Aldrich
1,3-Dimethylbarbituric acid
for synthesis
Sinónimos:
1,3-Dimethylbarbituric acid
Seleccione un Tamaño
5 G
57,00 €
100 G
160,00 €
57,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
57,00 €
100 G
160,00 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
156.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
Número índice de la CE:
212-211-7
NACRES:
NA.22
57,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Formulario
solid
potencia
1780 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
2.5 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
mp
120-124 °C
solubilidad
60 g/L
densidad aparente
500 kg/m3
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
N1(C(=O)N(C(=O)CC1=O)C)C
InChI
1S/C6H8N2O3/c1-7-4(9)3-5(10)8(2)6(7)11/h3H2,1-2H3
Clave InChI
VVSASNKOFCZVES-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
for synthesis
Aplicación
1,3-Dimethylbarbituric acid for synthesis. CAS 769-42-6, pH 2.5 (100 g/l, H₂O, 20 °C) (slurry).
Nota de análisis
Assay (acidimetric)≥ 98.0 %Melting range (lower value)≥ 120 °CMelting range (upper value)≤ 124 °CIdentity (IR)passes test
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable