Documentos
8.41878
Sigma-Aldrich
3-Methylflavone-8-carboxylic acid
for synthesis
Sinónimos:
3-Methylflavone-8-carboxylic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H12O4
Número de CAS:
Peso molecular:
280.27
Código UNSPSC:
12352106
Número índice de la CE:
222-425-2
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Análisis
≥98.0% (HPLC)
formulario
solid
mp
235-240 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C17H12O4/c1-10-14(18)12-8-5-9-13(17(19)20)16(12)21-15(10)11-6-3-2-4-7-11/h2-9H,1H3,(H,19,20)
Clave InChI
KMMBBZOSQNLLMN-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Nota de análisis
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 235 °C
Melting range (upper value): ≤ 240 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable