Documentos
8.41865
Sigma-Aldrich
Thiophene-2-acetyl chloride
for synthesis
Sinónimos:
Thiophene-2-acetyl chloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
160.62
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número índice de la CE:
254-290-0
Nivel de calidad
formulario
liquid
bp
130-135 °C/120 hPa
temperatura de transición
flash point 101 °C
densidad
1.303 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
InChI
1S/C6H5ClOS/c7-6(8)4-5-2-1-3-9-5/h1-3H,4H2
Clave InChI
AJYXPNIENRLELY-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
for synthesis
Aplicación
Thiophene-2-acetyl chloride for synthesis. CAS 39098-97-0, molar mass 160.62 g/mol.
Nota de análisis
Assay (GC, area%)≥ 96.0 % (a/a)Density (d 20 °C/ 4 °C)1.300 - 1.305Identity (IR)passes test
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°C)
102 °C - closed cup