Saltar a
8.41817
Tri(o-tolyl)-phosphine
for synthesis
Sinónimos:
Tri(o-tolyl)-phosphine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
1 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
44,60 €
10 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
166,00 €
124,50 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H21P
Número CAS:
Peso molecular:
304.37
UNSPSC Code:
12352128
EC Index Number:
228-193-9
NACRES:
NA.22
MDL number:
44,60 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥97.0% (HPLC)
form
solid
reaction suitability
reagent type: ligand
bp
238 °C/15 hPa
mp
124-127 °C
functional group
phosphine
storage temp.
2-30°C
SMILES string
P(c3c(cccc3)C)(c2c(cccc2)C)c1c(cccc1)C
InChI
1S/C21H21P/c1-16-10-4-7-13-19(16)22(20-14-8-5-11-17(20)2)21-15-9-6-12-18(21)3/h4-15H,1-3H3
InChI key
COIOYMYWGDAQPM-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 124 °C
Melting range (upper value): ≤ 127 °C
Identity (IR): passes test
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
28782251885290572
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
97%
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
97%
reaction suitability
reagent type: ligand
reaction suitability
-
reaction suitability
-
reaction suitability
-
functional group
phosphine
functional group
phosphine
functional group
-
functional group
phosphine
form
solid
form
-
form
-
form
solid
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tri(o-tolyl)-phosphine
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
841817001004027269062767
841817000104022536665504